1-Phenylisatin ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Phenylindoline-2,3-dione, 1-Phenylindoline-2,3-dione, N-Phenylisatin, N-Phenyl-1H-indole-2,3-dione, 1-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, 1-Phenyl-1H-indole-2,3-dione
L11388.03
L11388.06
L11388.03EA
1680
CZK
L11388.03
L11388.06
1-Phenylisatin ≥98%
1-Phenylisatin
Purity: 98%
CAS No.: 723-89-7
Molecular Formula: C14H9NO2
Formula Weight: 223.23
Melting Point: 139-142°
Beilstein Reference: 164531
Vzorec:
C₁₄H₉NO₂ MW: 223,23 g/mol Bod varu: 404 °C (1013 hPa) Bod tání: 139…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082681 CAS číslo: 723-89-7 |