Tisk…
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M46209-100G M46209-5G
SIALM46209-100GEA 2430 CZK
SIALM46209-100G SIALM46209-5G
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline, Sigma-Aldrich®
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Vzorec: C₁₂H₁₅N
MW: 173,26 g/mol
Bod varu: 248 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,986 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005813
CAS číslo: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
UN: 3082
ADR: 9,III