1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16741.18
A16741.30
A16741.18EA
1680
CZK
A16741.18
A16741.30
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline 95%
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Purity: 95%
CAS No.: 118-12-7
Molecular Formula: C12H15N
Formula Weight: 173.26
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5780
Melting Point: -10°
Boiling Point: 247-248°
Beilstein Reference: 131162
MDL No.: MFCD00005813
Vzorec:
C₁₂H₁₅N Bod varu: 247…248 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 0,979 Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005813 CAS číslo: 118-12-7 EINECS: 204-235-1 UN: 3082 ADR: 9,III |