5,7-Dimethylisatin 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L11332.06
L11332.14
L11332.06EA
4330
CZK
L11332.06
L11332.14
5,7-Dimethylisatin 96%
5,7-Dimethylisatin
Purity: 96%
CAS No.: 39603-24-2
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 244-248°
Beilstein Reference: 143679
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Bod tání: 244…248 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047219 CAS číslo: 39603-24-2 |