Tisk…
2-Methylindoline 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
275880050 275881000
ACRO275880050EA 997 CZK
ACRO275880050 ACRO275881000
2-Methylindoline 99+%
2-Methylindoline
Vzorec: C₉H₁₁N
Bod varu: 227 °C (1013mbar)
Bod tání: –51 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: 103 °C
MDL Number: MFCD00005706
CAS číslo: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %