Tisk…
1-Methylisatin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
183075-10G 183075-1G
SIAL183075-10GEA 6970 CZK
SIAL183075-10G SIAL183075-1G
1-Methylisatin, Sigma-Aldrich®
1-Methylisatin
Vzorec: C₉H₇NO₂
Bod tání: 139 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005812
CAS číslo: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III