Tisk…
1-Methylisatin ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12942.03 A12942.06 A12942.14
A12942.03EA 831 CZK
A12942.03 A12942.06 A12942.14
1-Methylisatin ≥97%
1-Methylisatin
Purity: 97% CAS No.: 2058-74-4 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 129-133° Beilstein Reference: 128280
Vzorec: C₉H₇NO₂
Bod tání: 129…133 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005812
CAS číslo: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III