Tisk…
Indoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3-Dihydroindol
M-Clarity™ quality level = MQ200
I5605-100G I5605-25G
SIALI5605-100GEA 4230 CZK
SIALI5605-100G SIALI5605-25G
Indoline, Sigma-Aldrich®
Indoline
Vzorec: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,0676 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005705
CAS číslo: 496-15-1
EINECS: 207-816-8