Tisk…
Indoline ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11000.0B A11000.18 A11000.30 A11000.PG
A11000.0BEA 20350 CZK
A11000.0B A11000.18 A11000.30 A11000.PG
Indoline ≥99%
Indoline
Purity: 99% CAS No.: 496-15-1 Molecular Formula: C8H9N Formula Weight: 119.17 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5930 Odour: Odourless Melting Point: -21° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 111915 MDL No.: MFCD00005705
Vzorec: C₈H₉N
Bod varu: 220…221 °C
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,062
Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005705
CAS číslo: 496-15-1
EINECS: 207-816-8