Tisk…
Indoline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dihydroindol
122240250 122241000 122245000
ACRO122240250EA 1170 CZK
ACRO122240250 ACRO122241000 ACRO122245000
Indoline 98%
Indoline
Vzorec: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Bod varu: 220…221 °C (760 mmHg)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,063 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005705
CAS číslo: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %