Tisk…
5-Iodoisatin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
140589-25G 140589-5G
SIAL140589-25GEA 2920 CZK
SIAL140589-25G SIAL140589-5G
5-Iodoisatin, Sigma-Aldrich®
5-Iodoisatin
Vzorec: C₈H₄INO₂
MDL Number: MFCD00016899
CAS číslo: 20780-76-1
EINECS: 244-035-1