n-Pentan ≥99.5% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Pentane
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85852.290EA
4370
CZK
85852.290
85852.320
n-Pentan ≥99.5% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace
n-Pentane
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₃ MW: 72.15 Bod varu: 35…36 °C (1013 hPa) Bod tání: –130 °C Hustota: 0.63 Bod vzplanutí: -40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS číslo: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3 II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Výsledky specifikačního testu
Vzhled | Čirá bezbarvá kapalina |
Obsah (GC, bezvodá substance) | min. 99,5 % |
Kyselost (jako kyselina octová) | max. 0,002 % |
Barva (APHA, Pt-Co) | max. 5 |
Odparek | max. 0,0001 % w/w |
Voda (KF) | max. 0,005 % w/w |
GC/ECD dioxiny, furany & PCB | max. 5 pg/ml |
GC/ECD pesticidy (jako lindan) | max. 2 pg/ml |
GC/NPD pesticidy (jako parathion) | max. 5 pg/ml |
GC/ECD 1,2,4-TCB až deca PCB (jako lindan) | max. 5 pg/ml |
GC/ECD DCM až 1,2,4-TCB (jako TCM) | max. 2 ng/ml |
GC/FID C10 až C40 (jako n-dekan) | max. 2 ng/ml |
GC/MSD C10 až C40 (jako dekan; 30-600amu) | max. 2 ng/ml |