7-Fluoroisatin ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 7-Fluoroindoline-2,3-dione
H26827.03
H26827.06
H26827.14
H26827.03EA
972
CZK
H26827.03
H26827.06
H26827.14
7-Fluoroisatin ≥97%
7-Fluoroisatin
Purity: 97%
CAS No.: 317-20-4
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 193-195°
MDL No.: MFCD01569508
Vzorec:
C₈H₄FNO₂ MW: 165,12 g/mol Bod tání: 193…195 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01569508 CAS číslo: 317-20-4 EINECS: None |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)