Tisk…
5-Fluoroisatin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
367700050 367700250
ACRO367700050EA 2380 CZK
ACRO367700050 ACRO367700250
5-Fluoroisatin 98%
5-Fluoroisatin
Vzorec: C₈H₄FNO₂
Bod tání: 224…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022795
CAS číslo: 443-69-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 230 °C
HPLC ≥97.5 %