5-Nitroisatin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24962.06
B24962.14
B24962.06EA
1190
CZK
B24962.06
B24962.14
5-Nitroisatin ≥98%
5-Nitroisatin
Purity: 98%
CAS No.: 611-09-6
Molecular Formula: C8H4N2O4
Formula Weight: 192.13
Melting Point: ca 252° dec.
Beilstein Reference: 180223
Vzorec:
C₈H₄N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005720 CAS číslo: 611-09-6 EINECS: 210-252-5 |