Tisk…
Izatin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
114618-100G 114618-500G 114618-5G
SIAL114618-100GEA 1280 CZK
SIAL114618-100G SIAL114618-500G SIAL114618-5G
Izatin, Sigma-Aldrich®
Izatin
Vzorec: C₈H₅NO₂
Bod varu: 342 °C (1013 hPa)
Bod tání: 198…202 °C
Hustota: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005718
CAS číslo: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119