Izatin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
151491000
151495000
ACRO151491000EA
1320
CZK
ACRO151491000
ACRO151495000
Izatin 98%
Izatin
Vzorec:
C₈H₅NO₂ Bod varu: 342 °C (1013 hPa) Bod tání: 201…204 °C Hustota: 1,472 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005718 CAS číslo: 91-56-5 EINECS: 202-077-8 Merck Index: 13,05119 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange to red Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 199 to 204 °C |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |