Tisk…
2-Indolinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
O9808-25G O9808-5G
SIALO9808-25GEA 6720 CZK
SIALO9808-25G SIALO9808-5G
2-Indolinone, Sigma-Aldrich®
2-Indolinone
Vzorec: C₈H₇NO
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122…125 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005711
CAS číslo: 59-48-3
EINECS: 200-429-5