Tisk…
2-Indolinone 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
129670250 129671000 129670050
ACRO129670250EA 5590 CZK
ACRO129670250 ACRO129671000 ACRO129670050
2-Indolinone 97%, pure
2-Indolinone
Vzorec: C₈H₇NO
Bod varu: 227 °C (73 mmHg)
Bod tání: 123…128 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005711
CAS číslo: 59-48-3
EINECS: 200-429-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to yellow to orange to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
HPLC ≥96.0 %