Tisk…
Chloroform ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilizovaný, PESTINORM® Supra Trace
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with amylene 0,003…0,006 % w/w
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85853.320EA 4720 CZK
85853.320 85853.290
Chloroform ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilizovaný, PESTINORM® Supra Trace
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Bod varu: 61,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000826
CAS číslo: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM