5-Chloroisatin ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
5-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 5-Chloroindoline-2,3-dione
A13125.06
A13125.14
A13125.22
A13125.06EA
718
CZK
A13125.06
A13125.14
A13125.22
5-Chloroisatin ≥98%
5-Chloroisatin
Purity: 98%
CAS No.: 17630-76-1
Molecular Formula: C8H4ClNO2
Formula Weight: 181.58
Melting Point: ca 247° dec.
Beilstein Reference: 383759
Vzorec:
C₈H₄ClNO₂ MW: 181,58 g/mol Bod varu: 361 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼ 247 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014567 CAS číslo: 17630-76-1 EINECS: 241-614-0 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)