Tisk…
4,7-Dichloroisatin ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4,7-Dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-Dichloro-1H-indole-2,3-dione
A14853.03 A14853.06
A14853.03EA 2250 CZK
A14853.03 A14853.06
4,7-Dichloroisatin ≥98%
4,7-Dichloroisatin
Purity: 98% CAS No.: 18711-13-2 Molecular Formula: C8H3Cl2NO2 Formula Weight: 216.02 Melting Point: 246-249° Beilstein Reference: 168731
Vzorec: C₈H₃Cl₂NO₂
MW: 216,02 g/mol
Bod tání: 246…249 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047214
CAS číslo: 18711-13-2