Tisk…
5-Bromoisatin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
476994-25G 476994-5G
SIAL476994-25GEA 2830 CZK
SIAL476994-25G SIAL476994-5G
5-Bromoisatin, Sigma-Aldrich®
5-Bromoisatin
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MDL Number: MFCD00149345
CAS číslo: 87-48-9
EINECS: 201-747-7