Tisk…
2-Methylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M29800-100G M29800-5G
SIALM29800-100GEA 3560 CZK
SIALM29800-100G SIALM29800-5G
2-Methylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂
Bod varu: 339 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175 °C
MDL Number: MFCD00005598
CAS číslo: 615-15-6
EINECS: 210-411-9