2-Methylbenzimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17290.0B
A17290.18
A17290.30
A17290.0BEA
17990
CZK
A17290.0B
A17290.18
A17290.30
2-Methylbenzimidazole ≥98%
2-Methylbenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 615-15-6
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 174-178°
Beilstein Reference: 112264
Vzorec:
C₈H₈N₂ Bod varu: 339 °C (1013 hPa) Bod tání: 174…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005598 CAS číslo: 615-15-6 EINECS: 210-411-9 |