Tisk…
2-Methylbenzimidazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
126330050 126331000
ACRO126330050EA 1030 CZK
ACRO126330050 ACRO126331000
2-Methylbenzimidazole 98%
2-Methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 339 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175…179 °C
MDL Number: MFCD00005598
CAS číslo: 615-15-6
EINECS: 210-411-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Iron (Fe) ≤1 ppm