Benzimidazole for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21956.0100
8.21956.0500
8.21956.0100EA
1550
CZK
8.21956.0100
8.21956.0500
Benzimidazole for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Vzorec:
C₇H₆N₂ Bod varu: 360 °C (1013 hPa) Bod tání: 170…173 °C Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005585 CAS číslo: 51-17-2 EINECS: 200-081-4 Merck Index: 13,01082 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 170 - 173 °C |
Molar Mass | 118.13 g/mol |
Boiling Point |
|
Hill Formula | C7H6N2 |