Tisk…
Benzimidazole
Dodavatel: Cayman Chemical
10010302-10 10010302-100 10010302-250 10010302-50
CAYM10010302-10EA 1290 CZK
CAYM10010302-10 CAYM10010302-100 CAYM10010302-250 CAYM10010302-50
Benzimidazole
Benzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂
Bod varu: 360 °C (1013 hPa)
Bod tání: 170…173 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005585
CAS číslo: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082