Tisk…
Benzimidazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
A12763.0B A12763.18 A12763.30
A12763.0BEA 8720 CZK
A12763.0B A12763.18 A12763.30
Benzimidazole ≥99%
Benzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 51-17-2 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 170-174° Boiling Point: 360° Merck Reference: 14,1081 MDL No.: MFCD00005585
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Bod varu: 360 °C
Bod tání: 170…174 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005585
CAS číslo: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 14,1081