Tisk…
Benzimidazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
186420250 186421000 186425000 186420025
ACRO186420250EA 864 CZK
ACRO186420250 ACRO186421000 ACRO186425000 ACRO186420025
Benzimidazole 98%
Benzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂
Bod varu: 360 °C
Bod tání: 171…174 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005585
CAS číslo: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
HPLC ≥97.5 %