Tisk…
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120200100 120200250
ACRO120200100EA 1610 CZK
ACRO120200100 ACRO120200250
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene 99%
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Vzorec: C₁₅H₁₈
Bod varu: 153 °C (7Torr)
Bod tání: 29…31 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003811
CAS číslo: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Index: 12,04581
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark blue Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %