Tisk…
4-Methylmorfolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
67869-100ML 67869-25ML 67869-500ML
SIAL67869-100MLEA 5640 CZK
SIAL67869-100ML SIAL67869-25ML SIAL67869-500ML
4-Methylmorfolin, Sigma-Aldrich®
4-Methylmorfolin
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101.15
Bod varu: 115
Bod tání: –66 °C
Hustota: 0.922 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006175
CAS číslo: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 II