Tisk…
4-Methylmorfolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
MQ200
407704-100ML 407704-1L
SIAL407704-100MLEA 2960 CZK
SIAL407704-100ML SIAL407704-1L
4-Methylmorfolin, Sigma-Aldrich®
4-Methylmorfolin
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101.15
Bod varu: 115
Bod tání: –66 °C
Hustota: 0.922 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006175
CAS číslo: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 II