Tisk…

4-Ethylmorpholine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: N-Ethylmorpholine

MQ200

109932-100ML 109932-500ML
SIAL109932-100MLEA 1120 CZK
SIAL109932-100ML SIAL109932-500ML
4-Ethylmorpholine, Sigma-Aldrich®
4-Ethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115.18
Bod varu: 138
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 31
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006177
CAS číslo: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
UN: 2734
ADR: 8 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR