Tisk…
4-Ethylmorpholine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Ethylmorpholine
MQ100
04500-1L 04500-250ML
SIAL04500-1LEA 2550 CZK
SIAL04500-1L SIAL04500-250ML
4-Ethylmorpholine, Sigma-Aldrich®
4-Ethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115.18
Bod varu: 138
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 31
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006177
CAS číslo: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
UN: 2734
ADR: 8 II