4-Ethylmorpholine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Ethylmorpholine
A11905.AE
A11905.AK
A11905.AP
A11905.AU
A11905.AEEA
800
CZK
A11905.AE
A11905.AK
A11905.AP
A11905.AU
4-Ethylmorpholine ≥98%
4-Ethylmorpholine
Purity: 98%
CAS No.: 100-74-3
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4413
Melting Point: -63°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 102969
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00006177
Vzorec:
C₆H₁₃NO MW: 115.18 Bod varu: 138…139 °C Bod tání: –63 °C Hustota: 0.91 Bod vzplanutí: 27 °C (80 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006177 CAS číslo: 100-74-3 EINECS: 202-885-0 UN: 2734 ADR: 8 II |