4-Ethylmorpholine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Ethylmorpholine
149401000
149405000
149400025
ACRO149401000EA
780
CZK
ACRO149401000
ACRO149405000
ACRO149400025
4-Ethylmorpholine 99%
4-Ethylmorpholine
Vzorec:
C₆H₁₃NO MW: 115.18 Bod varu: 139 °C (760 mmHg) Bod tání: –63 °C Hustota: 0.9 g/cm³ Bod vzplanutí: 27 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006177 CAS číslo: 100-74-3 EINECS: 202-885-0 UN: 2734 ADR: 8 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -46° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |