Tisk…
Morfolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
252360-100ML 252360-1L 252360-5ML
SIAL252360-100MLEA 993 CZK
SIAL252360-100ML SIAL252360-1L SIAL252360-5ML
Morfolin, Sigma-Aldrich®
Morfolin
Vzorec: C₄H₉NO
MW: 87.12
Bod varu: 128.9
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005972
CAS číslo: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8 I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM