Tisk…

Morfolin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

134236-100ML 134236-2.5L 134236-500ML
SIAL134236-100MLEA 1050 CZK
SIAL134236-100ML SIAL134236-2.5L SIAL134236-500ML
Morfolin, Sigma-Aldrich®
Morfolin
Vzorec: C₄H₉NO
MW: 87.12
Bod varu: 128.9
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005972
CAS číslo: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8 I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR