Morfolin 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
158680010
158680025
158680050
158680100
ACRO158680010EA
1820
CZK
ACRO158680010
ACRO158680025
ACRO158680050
ACRO158680100
Morfolin 99+%, extra pure
Morfolin
Vzorec:
C₄H₉NO Bod varu: 126…130 °C (760 mmHg) Bod tání: –5 °C Hustota: 0,99 g/cm³ Bod vzplanutí: 32 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005972 CAS číslo: 110-91-8 EINECS: 203-815-1 UN: 2054 ADR: 8,I Merck Index: 12,06362 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Insoluble matter | ≤0.01 % |