3-Pyrroline 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,5-Dihydro-1H-pyrrole
L16349.03
L16349.06
L16349.03EA
3950
CZK
L16349.03
L16349.06
3-Pyrroline 96%
3-Pyrroline
Purity: 96%
CAS No.: 109-96-6
Molecular Formula: C4H7N
Formula Weight: 69.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -18°(0°F)
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 90-91°
Beilstein Reference: 103173
Merck Reference: 14,8017
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005213
Vzorec:
C₄H₇N MW: 69,11 g/mol Bod varu: 90…91 °C Bod tání: –71 °C Hustota: 0,902 Bod vzplanutí: –18 °C (0 °F) |
MDL Number:
MFCD00005213 CAS číslo: 109-96-6 EINECS: 203-723-1 ADR: 3,II Merck Index: 14,8017 |