2,2,6,6-Tetramethylpiperidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18132.0025
8.18132.0100
8.18132.0025EA
2930
CZK
8.18132.0025
8.18132.0100
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Vzorec:
C₉H₁₉N Bod varu: 152 °C (1013 hPa) Bod tání: 30…31 °C Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 24 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005985 CAS číslo: 768-66-1 EINECS: 212-199-3 UN: 2734 ADR: 8 (3),II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 25.9 g/l (20 °C) |
Melting Point | -59 °C |
Molar Mass | 141.25 g/mol |
Boiling Point | 152 - 156 °C |
Vapor Pressure | 14 hPa (39 °C) |
Flash Point | 37 °C |
Density | 0.83 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 290 °C |