Tisk…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
151950100 151950250 151951000
ACRO151950100EA 2570 CZK
ACRO151950100 ACRO151950250 ACRO151951000
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Vzorec: C₉H₁₉N
Bod varu: 152 °C (760 mmHg)
Bod tání: 30 - 31 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: 24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005985
CAS číslo: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %