Tisk…
4-Benzylpiperidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
161931000 161930050
ACRO161931000EA 2910 CZK
ACRO161931000 ACRO161930050
4-Benzylpiperidine 98%
4-Benzylpiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Bod varu: 279 °C (1013 hPa)
Bod tání: 6…7 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006006
CAS číslo: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %