Tisk…
4-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M73206-100ML M73206-500ML M73206-5ML
SIALM73206-100MLEA 1220 CZK
SIALM73206-100ML SIALM73206-500ML SIALM73206-5ML
4-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
4-Methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃N
Bod varu: 124 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006005
CAS číslo: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 2733
ADR: 3,II