Tisk…
4-Methylpiperidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06187.0100 8.06187.0500
8.06187.0100EA 1590 CZK
8.06187.0100 8.06187.0500
4-Methylpiperidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Bod varu: 124 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006005
CAS číslo: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 - 5 °C
Molar Mass 99.18 g/mol
Boiling Point 121 - 127 °C
Vapor Pressure 16 hPa (20 °C)
Flash Point 13 °C
Refractive Index 1.4487 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Pipecoline
Hill Formula C6H13N