Tisk…
4-Methylpiperidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L02709.AE L02709.AP
L02709.AEEA 1170 CZK
L02709.AE L02709.AP
4-Methylpiperidine ≥98%
4-Methylpiperidine
Purity: 98+% CAS No.: 626-58-4 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.4458 Odour: Amine-like pH: 13 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 1083 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00006005
Vzorec: C₆H₁₃N
Bod varu: 123…124 °C
Bod tání: 4…5 °C
Hustota: 0,838
Bod vzplanutí: 13 °C (55 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006005
CAS číslo: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 2733
ADR: 3,II