Tisk…
4-Methylpiperidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127511000 127515000 127510025
ACRO127511000EA 1200 CZK
ACRO127511000 ACRO127515000 ACRO127510025
4-Methylpiperidine 99%
4-Methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃N
Bod varu: 122 °C (760 mmHg)
Bod tání: 4…5 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006005
CAS číslo: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %