Tisk…
3-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M73001-100G M73001-5G
SIALM73001-100GEA 2460 CZK
SIALM73001-100G SIALM73001-5G
3-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
3-Methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Bod varu: 125 °C (1013 hPa)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 0,8635 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00005994
CAS číslo: 626-56-2
EINECS: 210-953-6