3-Methylpiperidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L13408.14
L13408.22
L13408.14EA
876
CZK
L13408.14
L13408.22
3-Methylpiperidine ≥98%
3-Methylpiperidine
Purity: 98%
CAS No.: 626-56-2
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
Melting Point: -24°
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 79807
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005994
Vzorec:
C₆H₁₃N MW: 99,18 g/mol Bod varu: 124…125 °C Bod tání: –24 °C Hustota: 0,845 Bod vzplanutí: 8 °C (46 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005994 CAS číslo: 626-56-2 EINECS: 210-953-6 ADR: 3,II |